Wichtige Dokumente
M1875000
Mianserin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mianserin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
InChIKey
YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)