Wichtige Dokumente
M1825010
Metoclopramid-Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N-Diethylethylendiamin, 2-Diethylamino-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metoclopramide
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)