Merck
M0120010
Malathion-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Malaoxon, Diethyl-2-[(dimethoxyphosphoryl)-sulfanyl]-succinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19O7PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.29
Beilstein:
1804523
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
malathion
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
WSORODGWGUUOBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Malathion impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Padilla et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 67(18), 1477-1489 (2004-09-17)
Some, but not all, organophosphorus pesticides are more acutely toxic to the young as compared to adults. We have developed an in vitro assay that measures the detoxification potential (via carboxylesterase and A-esterases) of tissues. Previous results using this in
Pergentino Balbuena et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 114(2), 260-271 (2010-01-13)
Toxicity and integrity disruption in response to transport through the blood-brain barrier (BBB) of the organophosphates malathion and malaoxon and heavy metal lead acetate were assessed in two in vitro barrier systems. One system was constructed using bovine brain microvascular
Olajire A Gbaye et al.
Pest management science, 68(9), 1265-1271 (2012-05-19)
Bruchid beetles, Callosobruchus species, are serious pests of economically important grain legumes; their activity in stores is often controlled by the use of synthetic insecticides. Esterases are known to be involved in insecticide resistance in insects. However, there is a
Franca M Buratti et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 33(3), 295-302 (2004-11-24)
Among organophosphorothioate (OPT) pesticides, malathion is considered relatively safe for use in mammals. Its rapid degradation by carboxylesterases competes with the cytochrome P450 (P450)-catalyzed formation of malaoxon, the toxic metabolite. However, impurities in commercial formulations are potent inhibitors of carboxylesterase
A N Ivanov et al.
Talanta, 85(1), 216-221 (2011-06-08)
A simple and reliable technique has been developed for the construction of an amperometric acetylcholinesterase biosensor based on screen-printed carbon electrodes. For the first time, one-step modification using single-walled carbon nanotubes and Co phtalocyanine has been proposed to decrease the