IRMM654
Zin 68Zn-Lösung (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
68Zn
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
Lagertemp.
10-30°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM654
IRMM654
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)