702625
Zink-70Zn-sulfat Hydrat
72 atom % (70Zn), 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
72 atom % (70Zn)
Assay
95% (CP)
Form
powder
Mol-Gew.
164.72 by atom % calculation
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O.[70Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2/i;;1+5
InChIKey
RNZCSKGULNFAMC-AFEATSGZSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable