Merck
IRMM620
Eisen-57Fe -Lösung
IRMM®, certified reference material, 0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
Größe auswählen
5 ML
844,00 €
844,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
844,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
844,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 57Fe
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Isotopenverteilung
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM620
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)