Merck
IRMM440A
Kunststoff-verbundene Glasfasermatte (thermische Leitfähigkeit)
IRMM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
1.360,00 €
1.360,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.360,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.360,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM440A
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)