Merck
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
Größe auswählen
5 G
1.410,00 €
1.410,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
1.410,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.410,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM018A
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)