Merck
IRMM007
Zink 64Zn-Lösung (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Größe auswählen
1 SET
10.090,00 €
10.090,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
10.090,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
10.090,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 64Zn
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
Massenverschiebung
depleted
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Verpackung
Set mit 6 Ampullen à 5 mL
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM007
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)