Merck
F0253000
Fluoxetin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluormethyl)-phenoxy]-benzolpropanamin -hydrochlorid, LY-110,140 -hydrochlorid, Prozac®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F3NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChIKey
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Fluoxetine hydrochloride,a selective serotonin reuptake inhibitor, is a potent antidepressant agent.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer; Antidepressivum.
Verpackung
Mengeneinheit: 250 mg, Änderungen vorbehalten. Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
Verkauf lizenziert von Eli Lilly and Company.
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Paulina Jedynak et al.
Journal of psychiatric research, 56, 106-111 (2014-06-17)
The neurogenesis hypothesis of major depression has two main facets. One states that the illness results from decreased neurogenesis while the other claims that the very functioning of antidepressants depends on increased neurogenesis. In order to verify the latter, we
Sean C Godar et al.
Journal of psychiatric research, 56, 1-9 (2014-06-03)
The termination of serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) neurotransmission is regulated by its uptake by the 5-HT transporter (5-HTT), as well as its degradation by monoamine oxidase (MAO)-A. MAO-A deficiency results in a wide set of behavioral alterations, including perseverative behaviors and
Melody V Wu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 1861-1871 (2014-02-13)
Adult hippocampal neurogenesis is critically implicated in rodent models of stress and anxiety as well as behavioral effects of antidepressants. Whereas similar factors such as psychiatric disorder and antidepressant administration are correlated with hippocampal volume in humans, the relationship between
M D Opal et al.
Molecular psychiatry, 19(10), 1106-1114 (2013-10-30)
Current antidepressants must be administered for several weeks to produce therapeutic effects. We show that selective serotonin 2C (5-HT2C) antagonists exert antidepressant actions with a faster-onset (5 days) than that of current antidepressants (14 days) in mice. Subchronic (5 days)
Andre Der-Avakian et al.
Biological psychiatry, 76(7), 542-549 (2014-03-01)
Anhedonia, or diminished interest or pleasure in rewarding activities, characterizes depression and reflects deficits in brain reward circuitries. Social stress induces anhedonia and increases risk of depression, although the effect of social stress on brain reward function is incompletely understood.