Merck
ERMBF433B
Mais GVO Standard DAS-40278-9
0.5% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
Größe auswählen
1 G
149,00 €
149,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
149,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
149,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF433B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)