Merck
ERMBF428C
Baumwollsamen GVO Standard GHB119
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
Größe auswählen
1 G
94,30 €
94,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
94,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
94,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
GHB119 Cotton seed, 10%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF428C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)