Merck
ERMBF423D
Mais-GVO-Standard ERM-BF423
10% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF423, Mais MIR604
Größe auswählen
1 G
94,30 €
94,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
94,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
94,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Zusammensetzung
genetically modified MIR604 maize, 10%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF423D
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)