Merck
ERMBF420B
Mais GVO Standard ERM-BF420
3272 Maize 1 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Synonym(e):
3272 Mais, GMO Standard ERM-BF420
Größe auswählen
1 G
98,70 €
98,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
98,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
98,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Zusammensetzung
3272 Maize, 1%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF420B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)