Merck
ERMBF417A
Mais-GMO-Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonym(e):
GMO Maismehl Standard 0% MON 863 x MON 810
Größe auswählen
1 G
108,00 €
108,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
108,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
108,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Produktlinie
BioChemika
Zusammensetzung
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF417A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)