Merck
ERMAD623
BCR-ABL pDNA-Kalibriermittel
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
6 X 0.6 ML
149,00 €
149,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 0.6 ML
149,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
149,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
genomic analysis
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Zertifiziert für die Anzahl der spezifischen DNA-Fragmente je Plasmid (BCR-ABL b3a2-Transkript, BCR Transkript und GUSB-Transkript) und die Kopienzahlkonzentration des Plasmids (ERM-AD 623a, ERM-AD 623b, ERM-AD 623c, ERM-AD 623d, ERM-AD 623e, ERM-AD 623f)
Anwendung
BRC-ABL pDNA-Kalibriermittel wurde als Kalibrierungsreferenzmaterial zur Beurteilung der Leistung des Duplexassays mit BCR-ABL1 und ABL1 durch reverse Transkription mit quantitativer PCR (RT-qPCR) eingesetzt.[1]
Hinweis zur Analyse
Weitere Informationen finden Sie unter:
ERMAD623
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
RT-qPCR and RT-digital PCR: a comparison of different platforms for the evaluation of residual disease in chronic myeloid leukemia
Alikian M, et al.
Clinical Chemistry, 63, 525-531 (2017)