E2205500
1,1′Ethylidenbistryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-Ethylidenbis-(L-tryptophan), EBT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tryptophan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
InChIKey
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)