DLW354240
Corning® Cell-Tak Cell Tissue Adhesive 1 mg
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Mytilus edulis (Polyphenolic proteins)
Form
liquid (in 5% acetic acid)
Mol-Gew.
110-140 kDa
Verpackung
pkg of 1 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)