Merck
DLW354233
Sigma-Aldrich
Corning® Collagen IV Mouse Natural 1 mg
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) lathrytic mouse tumor)
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid (Frozen in 0.05 M HCI)
Verpackung
pkg of 1 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Col4a4(12829)
Allgemeine Beschreibung
Corning® Collagen IV mouse 1mg, is used as a thin coating on tissue-culture surfaces to promote cell attachment and proliferation and to study the collagen′s effects on cell behavior.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)