Merck
D5895
Sigma-Aldrich
p-(p-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
C15H14N3O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
SMILES String
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(4-6-12)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChIKey
OSCKRHPYZNTEIO-CMBBICFISA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)