Wichtige Dokumente
D1200000
Dienestrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,4-Bis-(p-hydroxyphenyl)-2,4-hexadien
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dienestrol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C(c1ccc(O)cc1)\C(=C\C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+
InChIKey
NFDFQCUYFHCNBW-SCGPFSFSSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)