D0600000
Deslanosid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Deacetyllanatosid C, Desacetyllanatosid C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
deslanoside
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@H](C6)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H](C7)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@H](C8)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)C)C)C)CC4)C)C[C@H]3O)(CC2)O)C
InChI
1S/C47H74O19/c1-20-41(64-36-16-30(50)42(21(2)60-36)65-37-17-31(51)43(22(3)61-37)66-44-40(56)39(55)38(54)32(18-48)63-44)29(49)15-35(59-20)62-25-8-10-45(4)24(13-25)6-7-27-28(45)14-33(52)46(5)26(9-11-47(27,46)57)23-12-34(53)58-19-23/h12,20-22,24-33,35-44,48-52,54-57H,6-11,13-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32-,33-,35+,36+,37+,38-,39+,40-,41-,42-,43-,44+,45+,46+,47+/m1/s1
InChIKey
OBATZBGFDSVCJD-LALPQLPRSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)