CRMCPGO
Cloudpoint-Standard
ASTM D 2500; NF EN23015 (-6.6°C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ASTM® 2500
according to EN 23015
according to NF
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
mixture
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)