CRM8033
ICP-MS Alternate Internal Standard 2
certified reference material, 100 μg/mL each component in 10 wt. % nitric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 125 mL
Konzentration
100 μg/mL each component in 10 wt. % nitric acid
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)