PZ0363
CP-105,696
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-1-(3S,4R)-[3-(4-Phenylbenzyl)-4-hydroxychroman-7-yl]cyclopentane carboxylic acid, 1-[(3S,4R)-3-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-7-yl]-cyclopentanecarboxylic acid, CP-105696, CP105696
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(C1(CCCC1)C(C=C2)=CC3=C2[C@H](O)[C@@H](CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)CO3)=O
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable