Wichtige Dokumente
CRM09001H
Escherichia coli NCTC 9001 Lenticule® discs
>100000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
E. coli NCTC 9001 Lenticule® discs, Escherichia coli NCTC 9001 Lenticule® discs, Certified reference material, Microbiological standards
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Form
disc (hydrosoluble)
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
−20°C
Eignung
Escherichia coli
Escherichia spp.
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- At least 16-month shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Sonstige Hinweise
Other cell culture collections:
- DSM 30083
- ATCC® 11775
- CECT® 515
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie zertifizierte Referenzmaterialien zum Thema Mikrobiologie: VITROIDS™, LENTICULE®-Scheiben von Millipore®. Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Cannabistests. Bestellen Sie noch heute!
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.