Merck
CRM013
Supelco
Spurenmetalle – Farbspäne
certified reference material, pkg of 50 g
Größe auswählen
50 G
259,00 €
259,00 €
Versandbereit am28. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
259,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
259,00 €
Versandbereit am28. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
certificate is enclosed in each package
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM013-050
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
6.35
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analyt
Beschreibung
    Cadmium
    Chromium
    Lead
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. what is the concentration range for this item CRM013-50g
    1 Antwort
    1. There are no specification ranges or concentration ranges for this product. Each lot will vary, and the certified values will be reported on the COA, an example of which can be found in the 'Documentation' section of the product page.
      Hilfreich?