Merck
C9595
Millipore
Chapman-Stein-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.85
Form
powder
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
Staphylococcus spp.
Anwendung
Empfohlen für die selektive Isolierung von Staphylokokken, die Lebensmittelvergiftungen verursachen.
Komponenten
Zusammensetzung (g/L):
Casein-Hydrolysat (enzymatisch), 10.00
Hefeextrakt, 2.50
Gelatine, 30.00
D-Mannit, 10.00
Natriumchlorid, 55.00
Ammoniumsulfat, 75.00
Dikaliumphosphat, 5.00
Agar 15,00
Angaben zur Herstellung
Suspend 20.25 grams of Chapman Stone Agar in100 mls of distilled water. Boil to dissolve the mediumcompletely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure(121 °C) for 15 minutes.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)