Wichtige Dokumente
C2970000
Crotamiton
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Crotamiton, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamid, N-Ethyl-o-crotonotoluidid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
predominantly trans
API-Familie
crotamiton
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
InChIKey
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)