Wichtige Dokumente
C0340000
Laevulinsäure Calciumsalz Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Laevulinsäure Calciumsalz Dihydrat, 4-Oxo-pentansäure Calciumsalz, Calciumlaevulinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcium levulinate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)