Merck
679101
Millipore
Vitamin D₃, 1α, 25-Dihydroxy- – CAS 32222-06-3 – Calbiochem
CAS 32222-06-3 prevents the development of clinical diabetes in NOD mice, an animal model of human autoimmune diabetes.
Synonym(e):
Vitamin D₃, 1α, 25-Dihydroxy- – CAS 32222-06-3 – Calbiochem, 1,25-(OH)₂-D₃, Calcitriol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChIKey
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aktive hormonelle Form von Vitamin D, gebildet durch die renale 1-Hydroxylierung von 25-(OH)D3. Hat sowohl in vitro als auch in vivo immunmodulatorische Eigenschaften. Verhindert die Entwicklung von klinischem Diabetes bei NOD-Mäusen, bei denen es sich um ein Tiermodell für menschlichen Autoimmundiabetes handelt. Induziert die reversible Hydrolyse des Sphingomyelin-Zyklus und erzeugt Ceramid. Stimuliert den intestinalen Ca2+- und Phosphat-Transport und mobilisiert Ca2+ aus den Knochen. Ist an der zellulären Differenzierung, Karzinogenese und Insulinsekretion beteiligt.
Hat sowohl in vitro als auch in vivo immunmodulatorische Eigenschaften. Verhindert die Entwicklung von klinischem Diabetes bei NOD-Mäusen, bei denen es sich um ein Tiermodell für menschlichen Autoimmundiabetes handelt. Reguliert die c-myc-Transkription. Induziert die reversible Hydrolyse des Sphingomyelin-Zyklus und erzeugt Ceramid. Stimuliert den intestinalen Ca2+- und Phosphat-Transport und mobilisiert Ca2+ aus den Knochen. Auch als 1 mM Lösung in DMSO verfügbar (Best.-Nr. 509721).
Anwendung
  • Vitamin D deficiency or resistance and hypophosphatemia.: Discusses the complex interplay between vitamin D metabolism and phosphate homeostasis, emphasizing the crucial role of 1α,25-Dihydroxy-vitamin D3 in managing and understanding bone mineral disorders and their systemic implications (Sarathi et al., 2024).
  • Altered Expression of Vitamin D Metabolism Genes and Circulating MicroRNAs in PBMCs of Patients with Type 1 Diabetes.: Investigates how 1α,25-Dihydroxy-vitamin D3 influences gene expression and microRNA profiles in peripheral blood mononuclear cells, linking vitamin D status with autoimmune processes in diabetes (Al-Nakhle et al., 2023).
  • 1α,25-Dihydroxyvitamin D(3) Improves Follicular Development and Steroid Hormone Biosynthesis by Regulating Vitamin D Receptor in the Layers Model.: Demonstrates the role of 1α,25-Dihydroxy-vitamin D3 in enhancing reproductive functions and hormonal balance through its action on the vitamin D receptor, providing insights into fertility management (Cheng et al., 2023).
  • 1α,25(OH)(2)D(3) Promotes the Autophagy of Porcine Ovarian Granulosa Cells as a Protective Mechanism against ROS through the BNIP3/PINK1 Pathway.: This study presents the protective effects of 1α,25-Dihydroxy-vitamin D3 on ovarian cells under oxidative stress, suggesting mechanisms that could be exploited for therapeutic interventions in reproductive health (Wang et al., 2023).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch & Karzinogen / Teratogen (I)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Semizarov, D., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 15412.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 3125.
Mathieu, C., et al. 1994. Diabetologica37, 552.
Thomasset, M. 1994. Pathol. Biol. 42, 163.
Horton, W.E., Jr., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24804.
Larsen, C.G., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1020.
Thavarajah, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1189.
Wakasugi, M., et al. 1991. Prostaglandins42, 127.
Matsumoto, K., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 916.
Simpson, R.U., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 19710.
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 411.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2