Wichtige Dokumente
BP205
DL-Isoproterenol -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol -hydrochlorid, N-Isopropyl-DL-noradrenalin -hydrochlorid, Isoprenalin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isoprenaline
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
165-175 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)