Merck
BCR674
Rindsauge (Clenbuterol positiv)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
260,00 €
260,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
260,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
260,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR674
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)