Merck
BCR627
Thunfisch-Gewebe (As-Verbindungen)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
10 G
347,00 €
347,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
347,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
347,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR627
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements, Organometallics: Arsenobetaine, Dimethylarsinic acid, Total arsenic
Matrix Group: Fish and Seafood
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1270424
Fischöl