Merck
BCR539
Plastikfolie (Gesamtwanderung von Olivenöl, Folie C)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
211,00 €
211,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
211,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
211,00 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dieses CRM besteht aus zusatzstoff-freien, linearen Polyethylenfolien mit niedriger Dichte (LDPE). Diese sind dazu gedacht, die Gesamtmigration zu bestimmen unter Anwendung der ENV 1186 Standardprozedur, etabliert vom Technischen Komitee 194 des Europäischen Komitees für Standardisierung (CEN).
Gesamtmigration bei vollständigem Eintauchen in Olivenöl während 10 Tagen bei 40°C : 6.1 ± 1.0 (mg/dm2)
Verpackung
PET/Folie/PE verschweisster Beutel, enthält doppelt dicke Folien von Zusatzstoff-freiem linearem Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE). Abmessungen: 45 x 25 cm
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR539
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)