Merck
BCR537
Plastikfolie (Gesamtwanderung von Olivenöl, Folie A)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dieses CRM besteht aus zusatzstoff-freien, linearen Polyethylenfolien mit niedriger Dichte (LDPE). Diese sind dazu gedacht, die Gesamtmigration zu bestimmen unter Anwendung der ENV 1186 Standardprozedur, etabliert vom Technischen Komitee 194 des Europäischen Komitees für Standardisierung (CEN).
Gesamtmigration bei vollständigem Eintauchen in Olivenöl während 10 Tagen bei 40°C : 8.3 ± 1.0 (mg/dm2)
Verpackung
PET/Folie/PE verschweisster Beutel, enthält doppelt dicke Folien von Zusatzstoff-freiem linearem Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE). Abmessungen: 33 x 22.5 cm
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR537
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)