Merck
BCR462
Küstensediment (Butylzinn-Verbindung)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
25 G
306,00 €
306,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
306,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
306,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Glasflasche mit ~25 g Pulver
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR462
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)