BCR457
Thyroglobulin human (Tg) (Konzentration)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Thyroglobulin human
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Hinweis zur Analyse
BCR457
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)