Merck
BCR176R
Flugasche (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Asche aus städtischer Müllverbrennungsanlage (Spurenelemente)
Größe auswählen
40 G
321,00 €
321,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
40 G
321,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
321,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR176R
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Britta Vortmann-Westhoven et al.
Electrophoresis, 38(3-4), 540-546 (2016-11-22)
In this work, we present a novel electrophoretic method that was developed for the determination of lithium and transition metals in LiNi