Wichtige Dokumente
BCR138
Dibenz[a,h]anthracen
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
1,2:5,6-Dibenzanthracen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
524 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
262-265 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
InChIKey
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR138
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)