Merck
BCR115
Tierfutter (OCP′s)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
30 G
306,00 €
306,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 G
306,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
306,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR115
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Matrix Group: Animal Feed
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)