Wichtige Dokumente
BCR080R
4-Methyl-chrysen
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc2ccc3c4ccccc4ccc3c12
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-7-15-10-11-17-16-8-3-2-6-14(16)9-12-18(17)19(13)15/h2-12H,1H3
InChIKey
BLVHWJCLSMYFMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
BCR080R
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)