Wichtige Dokumente
A8251
Acriflavin -hydrochlorid
Powder
Synonym(e):
3,6-Diamino-10-methyl-acridiniumchlorid -hydrochlorid, Euflavin
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acriflavin -hydrochlorid, fluorescent dye
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Acriflavine HCL content, 10-50%
Proflavine HCL, 25-70%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Cl[H].Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
InChIKey
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?