Wichtige Dokumente
A7330
Ammoniumacetat
BioXtra, ≥98%
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?