99575
Kieselgel C18 auf DC-Platten
glass plates, L × W 10 cm × 10 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
C18-silica gel matrix
glass support
Form
glass plates
Leistungsmerkmale
binder Organic
fluorescent indicator
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
10 cm × 10 cm
Schichtdicke
250 μm
Partikelgröße
≥8 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Sonstige Hinweise
113724
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)