Merck
95611
Supelco
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, nilblau-markiert
analytical standard, size: 10 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Konzentration
2.5% (solids)
Partikelgröße
10 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
Fluoreszenz
λex 633 nm; λem 672 nm
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Nile blue-labeled, melamine resin-based microparticles (size: 10 μm) are a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of test samples.
Anwendung
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers with fluorescence detection.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • delivered in 10 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..