Merck
76327
Sigma-Aldrich
Mikropartikel Melaminharzbasis, Rhodamin B-markiert
size: 5 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Konzentration
2.5% (solids)
Partikelgröße
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Fluoreszenz
λex 540 nm; λem 584
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..