Merck
95582
Supelco
Xanthydrol -Lösung
~10% in methanol, for the detection of urea
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
Beilstein:
10395
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
for the detection of urea
Konzentration
~10% in methanol
Dichte
0.83 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
InChIKey
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shona Clark et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 207-213 (2007-06-16)
A high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of urea that incorporates automated derivatisation with xanthydrol (9H-xanthen-9-ol) is described. Unlike the classic xanthydrol approach for the determination of urea, which involves the precipitation of dixanthylurea (N,N'-di-9H-xanthen-9-ylurea), the derivatisation procedure
Kumiko Yamazaki et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(5), 705-715 (2012-01-20)
A novel GC-MS method was developed for the determination of acrylamide, which is applicable to a variety of processed foods, including potato snacks, corn snacks, biscuits, instant noodles, coffee, soy sauces and miso (fermented soy bean paste). The method involves
P V Biles et al.
Journal of AOAC International, 81(6), 1155-1161 (1998-12-16)
Contamination of food and food packaging material by rodent urine is evidence of insanitary conditions. Urea from rodent urine is used as a chemical indicator of contamination. The limit of detection of the xanthydrol/urea AOAC Method 959.14 by formation of