Wichtige Dokumente
94888
Buttersäure-n-butylester
analytical standard
Synonym(e):
NSC 406938
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5 (vs air)
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
RGFNRWTWDWVHDD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)