Merck
94355
Supelco
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H20NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Das Produkt 94355 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.0 atom % D
Assay
≥90.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
InChIKey
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)